Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01452519_m1
          See other MED16 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Med16
          Gene Name:
          mediator complex subunit 16
          Gene Aliases:
          Thrap5
          Chromosome Location:
          Chr.7: 12619740 - 12632241 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01452519_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Med16
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106768.1 NP_001100238.1 7 - 8 1239 62
          XM_006240861.2 XP_006240923.1 7 - 8 1241 62
          XM_006240862.2 XP_006240924.1 7 - 8 1238 62
          XM_006240864.2 XP_006240926.1 7 - 8 1238 62
          XM_006240865.2 XP_006240927.1 7 - 8 1234 62
          XM_006240866.2 XP_006240928.1 7 - 8 1230 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700000222.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription initiation from RNA polymerase II promoter
          biological_process
          intracellular steroid hormone receptor signaling pathway
          androgen receptor signaling pathway
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of receptor activity
          molecular_function
          transcription cofactor activity
          catalytic activity
          receptor activity
          thyroid hormone receptor coactivator activity
          thyroid hormone receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P291060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 35193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89692 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306668 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P291060 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P291060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P291060 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P291060 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893996 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893997 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893998 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10893983 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376528_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376528_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399078_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399078_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376528_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399078_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376528_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399078_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700002104.rn.1 TC0700000222.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700002103.rn.1 TC0700000222.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1399078_at - -
          Rat Expression Set 230 1376528_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1399078_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1376528_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10893983 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900156_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21509164 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355706 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline