Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01452931_m1
          See other KRT17 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Krt17
          Gene Name:
          keratin 17, type I
          Gene Aliases:
          Ka17
          Chromosome Location:
          Chr.10: 88158993 - 88163712 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01452931_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Krt17
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_212545.2 NP_997710.1 7 - 8 1259 89
          GenBank mRNA BC100058.1 - 7 - 8 1259 7383488 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003788.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Krt17

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          morphogenesis of an epithelium
          signal transduction
          positive regulation of cell growth
          hair follicle morphogenesis
          keratinization
          intermediate filament-based process
          intermediate filament organization
          positive regulation of translation
          positive regulation of hair follicle development
          structural constituent of cytoskeleton
          MHC class II receptor activity
          MHC class II protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P115536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 60460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137095 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P115536 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P115536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P115536 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P191672 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98424 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10747296 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397645_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397645_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397645_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397645_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033873.rn.1 TC1000003788.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1397645_at - -
          Rat Expression Set 230 1397645_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747296 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357492 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_62108 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline