Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01453183_m1
          See other WDR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wdr1
          Gene Name:
          WD repeat domain 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.14: 76990014 - 77023739 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01453183_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wdr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014135.1 NP_001014157.1 10 - 11 1214 91
          GenBank mRNA AY986483.1 - 10 - 11 1201 91
          BC085864.1 - 10 - 11 1214 7190485 91

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400000767.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Wdr1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-motor actin binding protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          actin cytoskeleton organization
          positive regulation of actin filament depolymerization
          sarcomere organization
          regulation of oligodendrocyte differentiation
          regulation of ventricular cardiac muscle cell membrane repolarization
          actin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P645376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 710187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 766102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 837434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 139817 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790435 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137740 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P645376 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P645376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P645376 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P163645 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P22174 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5083 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104292 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773208 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773211 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773206 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773207 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773210 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773217 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773220 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773218 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773213 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773209 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773216 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773219 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773212 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773215 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773214 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10773205 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389520_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389520_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389520_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389520_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400005223.rn.1 TC1400000767.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389520_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389520_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10773205 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009012_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI229849_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21979845 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370760 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline