Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01453530_m1
          See other CAPN7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Capn7
          Gene Name:
          calpain 7
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.16: 7435556 - 7471808 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01453530_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Capn7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001030037.1 NP_001025208.1 16 - 17 2021 76
          XM_006252608.2 XP_006252670.2 17 - 18 2254 76
          XM_008770997.1 XP_008769219.1 16 - 17 2825 76
          GenBank mRNA BC099770.1 - 16 - 17 2021 7932056 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000099.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Capn7

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          positive regulation of epithelial cell migration
          self proteolysis
          endopeptidase activity
          calcium-dependent cysteine-type endopeptidase activity
          MIT domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P619844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 947151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 396460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 536983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 170495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 2063 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P619844 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P619844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P619844 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P21347 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19615 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2881 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74030 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786687 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786702 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786695 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786691 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786701 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786681 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786682 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786686 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786692 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786689 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786690 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786688 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786683 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786698 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786696 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786684 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786697 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786694 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10786680 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373111_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373111_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373111_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373111_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600001086.rn.1 TC1600000099.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373111_at - -
          Rat Expression Set 230 1373111_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10786680 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI169441_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20793639 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358048 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline