Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01454111_m1
          See other DPYSL4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dpysl4
          Gene Name:
          dihydropyrimidinase-like 4
          Gene Aliases:
          Crmp3, Dpys4
          Chromosome Location:
          Chr.1: 211422972 - 211438533 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01454111_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dpysl4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012933.1 NP_037065.1 13 - 14 1740 61
          XM_008759973.1 XP_008758195.1 10 - 11 1351 61
          GenBank mRNA U52103.1 - 12 - 13 1603 61

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100002817.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydrolase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          pyrimidine nucleobase catabolic process
          neuron development
          protein binding
          hydrolase activity, acting on carbon-nitrogen (but not peptide) bonds, in cyclic amides
          phosphoprotein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P826221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 116028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394937 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173489 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P826221 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P826221 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P826221 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P826221 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701913649 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701913649 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711930 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711933 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711929 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711934 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711931 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10711928 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371049_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371049_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371049_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371049_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100022184.rn.1 TC0100002817.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371049_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371049_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10711928 - -
          Rat Genome U34 Set U52103_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22346359 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1368477 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline