Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01454585_g1
          See other VEGFB GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vegfb
          Gene Name:
          vascular endothelial growth factor B
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 222237000 - 222242742 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01454585_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vegfb
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053549.1 NP_446001.1 3 - 4 556 68
          XM_006230910.2 XP_006230972.1 3 - 4 653 68
          XM_006230911.2 XP_006230973.1 3 - 4 654 68
          XM_006230912.2 XP_006230974.1 3 - 4 644 68
          GenBank mRNA AF022952.1 - 1 - 2 209 68
          AF032925.1 - 1 - 2 152 68
          BC076395.1 - 3 - 4 556 7109119 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100007183.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vegfb

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          growth factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          positive regulation of endothelial cell proliferation
          protein O-linked glycosylation
          heart development
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of vascular wound healing
          response to drug
          negative regulation of apoptotic process
          positive regulation of vascular permeability
          negative regulation of neuron apoptotic process
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive chemotaxis
          induction of positive chemotaxis
          positive regulation of cell division
          positive regulation of protein kinase B signaling
          cardiac muscle contraction
          positive regulation of mast cell chemotaxis
          coronary vasculature development
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          molecular_function
          growth factor activity
          heparin binding
          chemoattractant activity
          protein homodimerization activity
          vascular endothelial growth factor receptor 1 binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P149280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223885 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P149280 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P149280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P149280 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16059 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P159040 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701246759 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50576 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701246759 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728322 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10728319 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380854_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380854_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380854_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380854_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100057778.rn.1 TC0100007183.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100057784.rn.1 TC0100007183.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100057788.rn.1 TC0100007183.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100057777.rn.1 TC0100007183.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100057779.rn.1 TC0100007183.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100057786.rn.1 TC0100007183.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100057781.rn.1 TC0100007183.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1380854_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380854_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10728319 - -
          Rat Genome U34 Set AF022952_at - -
          Rat Genome U34 Set AF022952_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21996686 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376698 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375408 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline