Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01455400_m1
          See other ARHGEF2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Arhgef2
          Gene Name:
          rho/rac guanine nucleotide exchange factor (GEF) 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 187964079 - 188022847 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01455400_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Arhgef2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001012079.1 NP_001012079.1 21 - 22 2967 101
          XM_006232643.2 XP_006232705.1 26 - 27 3745 101
          XM_006232644.2 XP_006232706.1 27 - 28 3862 101
          XM_006232646.2 XP_006232708.1 25 - 26 3322 101
          XM_006232647.2 XP_006232709.1 24 - 25 3166 101
          XM_006232648.2 XP_006232710.1 24 - 25 3117 101
          XM_006232651.2 XP_006232713.1 21 - 22 3255 101
          XM_006232652.2 XP_006232714.1 21 - 22 3074 101
          XM_006232653.2 XP_006232715.1 21 - 22 2962 101
          XM_006232654.2 XP_006232716.1 21 - 22 3771 101
          XM_008761151.1 XP_008759373.1 27 - 28 3857 101
          XM_008761152.1 XP_008759374.1 22 - 23 3845 101
          GenBank mRNA BC090078.1 - 21 - 22 2967 7125049 101
          FQ212011.1 - 22 - 23 2940 101

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001551.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Arhgef2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          establishment of mitotic spindle orientation
          cell morphogenesis
          actin filament organization
          negative regulation of microtubule depolymerization
          mitotic nuclear division
          positive regulation of interleukin-6 production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          regulation of Rho protein signal transduction
          intracellular signal transduction
          innate immune response
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          negative regulation of neurogenesis
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          cell division
          cellular response to muramyl dipeptide
          Rho guanyl-nucleotide exchange factor activity
          microtubule binding
          Rho GTPase binding
          Rac guanyl-nucleotide exchange factor activity
          metal ion binding
          Rac GTPase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P664191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 680883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 885000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 657416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 828419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228436 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134327 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 163648 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P664191 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P664191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P664191 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P664191 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41730 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57986 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 40530 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816578 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816580 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816575 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816576 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816569 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816571 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816573 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816568 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816582 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816572 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816570 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816581 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816577 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816574 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816579 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10816566 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390786_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390786_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390786_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390786_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200009863.rn.1 TC0200001551.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200009864.rn.1 TC0200001551.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390786_at - -
          Rat Expression Set 230 1390786_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816566 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA817925_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22412660 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376651 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-6wvps:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0