Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01455599_g1
          See other NES GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nes
          Gene Name:
          nestin
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 187343611 - 187352972 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01455599_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nes
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012987.1 NP_037119.1 4 2194 235
          GenBank mRNA M34384.1 - 4 2194 235

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Amplicon spans exons and probe does not span exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nes

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G2/M transition of mitotic cell cycle
          nervous system development
          brain development
          response to ionizing radiation
          neuron differentiation
          positive regulation of intermediate filament depolymerization
          embryonic camera-type eye development
          response to nutrient levels
          negative regulation of protein binding
          response to drug
          negative regulation of catalytic activity
          negative regulation of neuron apoptotic process
          cell projection morphogenesis
          stem cell proliferation
          positive regulation of neural precursor cell proliferation
          structural molecule activity
          intermediate filament binding
          CCR5 chemokine receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1020422 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P148321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132321 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1020422 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P148321 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P148321 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1020422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1020422 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P148321 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1020422 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1020428 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47642 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 99082 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816411 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816413 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816410 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816414 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816412 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10816409 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386948_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386948_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386948_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386948_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200009520.rn.1 TC0200001525.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200009519.rn.1 TC0200001525.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200009525.rn.1 TC0200001525.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200009526.rn.1 TC0200001525.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200009527.rn.1 TC0200001525.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386948_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386948_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816409 - -
          Rat Genome U34 Set M34384_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI030685_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M34384_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI030685_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21740673 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1366067 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53585 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline