Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01456024_g1
          See other SVAL1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sval1
          Gene Name:
          seminal vesicle antigen-like 1
          Gene Aliases:
          SLP-C
          Chromosome Location:
          Chr.4: 71376535 - 71383953 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01456024_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sval1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_133292.2 NP_579826.1 3 - 4 326 148

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400000745.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sval1

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P008723 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P155320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 333434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140783 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137683 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156301 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P155320 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008723 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P008723 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P155320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P008723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P155320 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15596 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855001 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855000 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854999 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10855002 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10854998 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369890_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369890_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369890_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369890_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400005488.rn.1 TC0400000745.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400005489.rn.1 TC0400000745.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369890_at - -
          Rat Expression Set 230 1369890_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10854998 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22197619 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline