Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01456089_m1
          See other CLEC5A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Clec5a
          Gene Name:
          C-type lectin domain family 5, member A
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 68810330 - 68819912 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01456089_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Clec5a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001109377.1 NP_001102847.1 5 - 6 508 65
          XM_006236369.2 XP_006236431.1 4 - 5 473 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400002751.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast development
          response to virus
          myeloid cell differentiation
          negative regulation of myeloid cell apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          innate immune response
          viral entry into host cell
          positive regulation of cytokine secretion
          virus receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P026321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927580 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P026321 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P026321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P026321 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862132 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862133 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862135 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862136 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862134 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862137 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10862131 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400019625.rn.1 TC0400002751.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400019626.rn.1 TC0400002751.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862131 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22178547 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline