Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01456339_g1
          See other TK1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tk1
          Gene Name:
          thymidine kinase 1, soluble
          Gene Aliases:
          Tk
          Chromosome Location:
          Chr.10: 106817556 - 106828884 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01456339_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tk1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_052800.1 NP_434687.1 2 - 3 164 54
          GenBank mRNA CK471539.1 - 2 - 3 164 54
          CV072953.1 - 2 - 3 163 54
          FQ229684.1 - 2 - 3 204 54
          FQ234584.1 - 174 54
          FQ234769.1 - 174 54
          M22642.1 - 2 - 3 161 54

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          nucleotide kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          liver development
          deoxyribonucleoside monophosphate biosynthetic process
          nucleotide biosynthetic process
          response to toxic substance
          skeletal muscle cell proliferation
          phosphorylation
          response to nutrient levels
          thymidine metabolic process
          response to copper ion
          digestive tract development
          protein homotetramerization
          response to cortisol
          fetal process involved in parturition
          DNA biosynthetic process
          molecular_function
          thymidine kinase activity
          ATP binding
          zinc ion binding
          nucleoside kinase activity
          identical protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P843603 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P843603 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P843603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P843603 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P250368 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700252552 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700252552 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10849228 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389858_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389858_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389858_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389858_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372631_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372631_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000038243.rn.1 TC1000004193.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000038242.rn.1 TC1000004193.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000038244.rn.1 TC1000004193.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10849228 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21908655 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline