Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01456761_m1
          See other CYB5D2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyb5d2
          Gene Name:
          cytochrome b5 domain containing 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 59344112 - 59360989 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01456761_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyb5d2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001007671.1 NP_001007672.1 2 - 3 596 77
          XM_006246730.2 XP_006246792.1 2 - 3 374 77
          GenBank mRNA BC079177.1 - 2 - 3 596 7130324 77

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003185.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyb5d2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          positive regulation of neuron differentiation
          heme binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P156303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574552 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319839 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418918 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 436 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P156303 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P156303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P156303 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P839541 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91691 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 2218 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744752 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744753 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744754 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744755 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10744751 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377536_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377536_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000028728.rn.1 TC1000003185.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000028729.rn.1 TC1000003185.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000028730.rn.1 TC1000003185.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000028733.rn.1 TC1000003185.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000028732.rn.1 TC1000003185.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744751 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371920 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52951 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline