Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01456829_m1
          See other CCDC47 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccdc47
          Gene Name:
          coiled-coil domain containing 47
          Gene Aliases:
          RGD1308813
          Chromosome Location:
          Chr.10: 94388425 - 94406949 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01456829_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccdc47
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013974.1 NP_001013996.1 2 - 3 441 68
          GenBank mRNA BC085824.1 - 2 - 3 441 7127239 68

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000004420.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccdc47

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          ER overload response
          endoplasmic reticulum organization
          post-embryonic development
          ER-associated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          calcium ion homeostasis
          calcium ion binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P748891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 741296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 550312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 625197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 68359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703545 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200500 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 140712 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 45195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19482 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P748891 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P748891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P748891 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P331164 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 83231 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61749 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44831 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748222 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10748221 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399003_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1399003_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399003_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1399003_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000041668.rn.1 TC1000004420.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1399003_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1399003_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748221 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171882_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22420926 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1348811 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline