Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01456841_g1
          See other AMZ2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Amz2
          Gene Name:
          archaelysin family metallopeptidase 2
          Gene Aliases:
          RGD1304846
          Chromosome Location:
          Chr.10: 97710905 - 97721442 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01456841_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Amz2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001014121.1 NP_001014143.1 7 - 8 1116 67
          GenBank mRNA AJ879915.1 - 4 - 5 757 67
          BC085886.1 - 7 - 8 1116 7192275 67
          FQ212663.1 - 7 - 8 1058 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001853.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Amz2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          metallopeptidase activity
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P037859 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P037863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 89806 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P037863 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10136 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P10136 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P037863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P037863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P10136 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P10136 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1005383 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50788 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748526 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10748525 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388941_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376300_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388941_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376300_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388941_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376300_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376300_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388941_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016760.rn.1 TC1000001853.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016769.rn.1 TC1000001853.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016768.rn.1 TC1000001853.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016763.rn.1 TC1000001853.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016762.rn.1 TC1000001853.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016761.rn.1 TC1000001853.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376300_at - -
          Rat Expression Set 230 1388941_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1376300_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1388941_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748525 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI172403_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI172572_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22373481 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358753 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0