Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01457142_m1
          See other SPATA5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Spata5
          Gene Name:
          spermatogenesis associated 5
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 124149872 - 124341663 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01457142_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Spata5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108549.1 NP_001102019.1 13 - 14 2626 67
          XM_008760932.1 XP_008759154.1 13 - 14 2617 67
          XM_008760933.1 XP_008759155.1 13 - 14 2276 67
          XM_008760934.1 XP_008759156.1 13 - 14 2617 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001020.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P245886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 4100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 944900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 415299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 517296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 121874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775151 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258013 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698732 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258802 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14154 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 358087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 157868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384000 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 949078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908081 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777910 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 363527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 359016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 757213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453635 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 806853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620498 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753023 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 679179 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 407401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 950488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 222722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562899 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 745290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 456199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 783919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 343274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 702921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 165996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 156110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 33630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 121907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58086 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 62617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137947 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P245886 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P245886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P245886 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P245886 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96629 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93026 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 51415 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58290 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32438 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77958 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47051 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815035 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815039 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815040 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815043 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815037 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815038 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815042 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815046 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815045 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815034 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815036 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815048 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815041 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815044 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815033 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10815032 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375047_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375047_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375047_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375047_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200006436.rn.1 TC0200001020.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200006442.rn.1 TC0200001020.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375047_at - -
          Rat Expression Set 230 1375047_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815032 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI011340_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI231801_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21907513 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372699 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline