Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01457153_m1
          See other PMS2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pms2
          Gene Name:
          postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae)
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.12: 12714394 - 12738641 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01457153_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pms2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001105908.1 NP_001099378.1 7 - 8 894 76
          XM_006248862.2 XP_006248924.1 8 - 9 987 76
          GenBank mRNA BC160858.1 - 8 - 9 926 8365723 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1200001108.rn.1

          Additional Information:

          This assay is in the 5'UTR region of the NM_001105908.1 transcripts.

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA repair
          mismatch repair
          cellular response to DNA damage stimulus
          somatic hypermutation of immunoglobulin genes
          somatic recombination of immunoglobulin gene segments
          response to drug
          molecular_function
          DNA binding
          single-stranded DNA binding
          ATP binding
          ATPase activity
          single base insertion or deletion binding
          MutSalpha complex binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P164513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646149 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 502677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 888541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 879421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499538 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 53431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160394 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P164513 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P164513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P164513 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1014818 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P556146 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60715 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6616 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73778 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760344 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760349 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760356 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760357 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760355 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10760343 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389183_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389183_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389183_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389183_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200009505.rn.1 TC1200001108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200009506.rn.1 TC1200001108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200009504.rn.1 TC1200001108.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1200009503.rn.1 TC1200001108.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389183_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389183_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10760343 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI058945_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360916 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040825 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline