Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01457689_m1
          See other XRCC1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Xrcc1
          Gene Name:
          X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 81411030 - 81441680 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01457689_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Xrcc1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053435.1 NP_445887.1 14 - 15 1687 57
          XM_006228481.2 XP_006228543.2 19 - 20 2323 57
          XM_008758991.1 XP_008757213.1 17 - 18 2188 57
          GenBank mRNA AF290895.1 - 14 - 15 1687 57
          BC070894.1 - 14 - 15 1664 7099372 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001047.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Xrcc1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          single strand break repair
          response to hypoxia
          DNA repair
          base-excision repair
          cellular response to DNA damage stimulus
          response to organic substance
          hippocampus development
          response to drug
          damaged DNA binding
          protein binding
          enzyme binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P585328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455509 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310999 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 243449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 959158 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765963 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 182706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167238 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112483 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P585328 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P585328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P585328 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P585328 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701257604 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31509 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92233 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701257604 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704992 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704988 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704982 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704984 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704994 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704991 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704987 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704995 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704981 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704993 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704990 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704980 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704983 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704985 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704989 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704986 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10704979 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387129_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387129_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387129_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387129_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100007427.rn.1 TC0100001047.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100007428.rn.1 TC0100001047.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100007424.rn.1 TC0100001047.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100007429.rn.1 TC0100001047.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100007426.rn.1 TC0100001047.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387129_at - -
          Rat Expression Set 230 1387129_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704979 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI007875_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21455382 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370966 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_54498 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline