Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01458059_m1
          See other APLP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Aplp1
          Gene Name:
          amyloid beta (A4) precursor-like protein 1
          Gene Aliases:
          Aplp1_retired, RGD1561211
          Chromosome Location:
          Chr.1: 88897525 - 88908750 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01458059_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Aplp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001100802.1 NP_001094272.1 8 - 9 1117 76
          XM_008759179.1 XP_008757401.1 7 - 8 965 76
          GenBank mRNA BC161904.1 - 8 - 9 1117 8367333 76
          FQ212221.1 - 8 - 9 1077 76
          FQ213451.1 - 8 - 9 1129 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100005151.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          mRNA polyadenylation
          regulation of translation
          extracellular matrix organization
          negative regulation of cAMP biosynthetic process
          forebrain development
          cellular response to norepinephrine stimulus
          protein binding
          heparin binding
          alpha-2A adrenergic receptor binding
          alpha-2B adrenergic receptor binding
          alpha-2C adrenergic receptor binding
          identical protein binding
          transition metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P003408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 288799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283877 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 419566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 622806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29864 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P003408 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P003408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P003408 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P827480 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 77525 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720585 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720582 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720576 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720583 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720588 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720575 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720581 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720577 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720579 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720587 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720586 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720573 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720584 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720580 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720578 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720574 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10720572 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389307_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389307_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389307_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389307_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100041291.rn.1 TC0100005151.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389307_at - -
          Rat Expression Set 230 1389307_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10720572 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA943617_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21649445 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369327 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline