Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01458307_m1
          See other LURAP1L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lurap1l
          Gene Name:
          leucine rich adaptor protein 1-like
          Gene Aliases:
          RGD1308059
          Chromosome Location:
          Chr.5: 98469047 - 98515126 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01458307_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lurap1l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025022.1 NP_001020193.1 1 - 2 407 114
          GenBank mRNA BC091300.1 - 1 - 2 407 7309480 114

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000852.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lurap1l

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P152237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512504 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 414140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672082 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 506119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 473059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 327160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 865590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773072 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8144 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164484 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P152237 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P152237 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P152237 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P152237 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63100 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 101401 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61801 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19424 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10869656 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374176_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374176_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374176_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1374176_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500005554.rn.1 TC0500000852.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500005555.rn.1 TC0500000852.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1374176_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1374176_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10869656 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI234496_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21781831 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370869 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline