Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01458508_m1
          See other SERHL2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Serhl2
          Gene Name:
          serine hydrolase-like 2
          Gene Aliases:
          RGD1563386
          Chromosome Location:
          Chr.7: 123963381 - 123990103 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01458508_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Serhl2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001130579.1 NP_001124051.1 10 - 11 836 57
          XM_008765775.1 XP_008763997.1 10 - 11 822 57

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001543.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydrolase

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P250988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973161 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 937057 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 593567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 444269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 370882 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 638803 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 833027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175902 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P250988 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P250988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P250988 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P250988 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898148 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898149 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10898147 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700011772.rn.1 TC0700001543.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700011771.rn.1 TC0700001543.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10898147 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI232409_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22111790 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365438 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline