Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01458910_m1
          See other TMEM154 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tmem154
          Gene Name:
          transmembrane protein 154
          Gene Aliases:
          RGD1563262
          Chromosome Location:
          Chr.2: 183674347 - 183714234 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01458910_m1
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tmem154
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108553.1 NP_001102023.1 5 - 6 581 108
          XM_006232538.2 XP_006232600.1 6 - 7 795 108

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001479.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P123891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 273592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 909982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 670848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 787992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9980 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P123891 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P123891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P123891 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P123891 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97221 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10816153 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200009022.rn.1 TC0200001479.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816153 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20860667 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21022193 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370612 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline