Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01459085_m1
          See other CD5L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cd5l
          Gene Name:
          Cd5 molecule-like
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 186685104 - 186696117 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01459085_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cd5l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025685.1 NP_001020856.1 3 - 4 442 67
          GenBank mRNA BC098724.1 - 3 - 4 442 7378264 67

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004974.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cd5l

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          receptor-mediated endocytosis
          scavenger receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P026088 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P635611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84939 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 449256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711419 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 740951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226513 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114363 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P026088 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P635611 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P026088 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P635611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P026088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P635611 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4712 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34502 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816273 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816275 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816272 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816274 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816277 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816271 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816276 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10816270 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386843_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386843_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385635_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1385635_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386843_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385635_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1385635_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386843_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200034584.rn.1 TC0200004974.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200034583.rn.1 TC0200004974.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200034585.rn.1 TC0200004974.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200034582.rn.1 TC0200004974.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386843_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1385635_at - -
          Rat Expression Set 230 1386843_at - -
          Rat Expression Set 230 1385635_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816270 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI029143_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21868345 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline