Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01459410_g1
          See other PHB2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Phb2
          Gene Name:
          prohibitin 2
          Gene Aliases:
          Bap, Bap-37, Bap37, Bcap27, Bcap37
          Chromosome Location:
          Chr.4: 157230769 - 157235375 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01459410_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Phb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013035.1 NP_001013053.1 2 - 3 340 137
          GenBank mRNA BC083705.1 - 2 - 3 340 7190294 137

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001757.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Phb2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          biological_process
          negative regulation of intracellular estrogen receptor signaling pathway
          negative regulation of mammary gland epithelial cell proliferation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          mammary gland branching involved in thelarche
          mammary gland alveolus development
          regulation of branching involved in mammary gland duct morphogenesis
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P001431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 808343 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55231 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P001431 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P001431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P001431 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P252678 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1056875 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57659 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858690 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858689 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858694 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858693 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858687 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858691 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858695 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858692 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858688 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10858686 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397478_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397478_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367463_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367463_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397478_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367463_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397478_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367463_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400012764.rn.1 TC0400001757.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400012761.rn.1 TC0400001757.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400012762.rn.1 TC0400001757.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400012763.rn.1 TC0400001757.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367463_at - -
          Rat Expression Set 230 1367463_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397478_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1397478_at - -
          Rat Expression Set 230 1367463_at - -
          Rat Expression Set 230 1367463_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858686 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235510_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1650623 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline