Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01459517_m1
          See other BID GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bid
          Gene Name:
          BH3 interacting domain death agonist
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 153443220 - 153465247 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01459517_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bid
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022684.1 NP_073175.1 4 - 5 508 62
          GenBank mRNA AF136282.1 - 2 - 3 366 62
          AF259503.1 - 4 - 5 508 62
          D89804.1 - 464 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003668.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Apoptosis Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bid

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          release of cytochrome c from mitochondria
          protein targeting to mitochondrion
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          brain development
          apoptotic mitochondrial changes
          response to estradiol
          regulation of protein oligomerization
          positive regulation of protein oligomerization
          positive regulation of protein homooligomerization
          glial cell apoptotic process
          regulation of cell proliferation
          positive regulation of apoptotic process
          protein homooligomerization
          establishment of protein localization to membrane
          positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          extrinsic apoptotic signaling pathway
          hepatocyte apoptotic process
          mitochondrial outer membrane permeabilization
          regulation of mitochondrial membrane permeability involved in apoptotic process
          regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          protein binding
          ubiquitin protein ligase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P550497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153108 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 936855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 27459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 590469 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78747 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P550497 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P550497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P550497 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P550497 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702139071 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45414 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90730 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702139071 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10865222 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369683_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377759_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377759_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369683_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369683_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377759_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377759_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369683_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400025814.rn.1 TC0400003668.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400025815.rn.1 TC0400003668.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369683_at - -
          Rat Expression Set 230 1369683_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377759_at - -
          Rat Expression Set 230 1377759_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10865222 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA800808_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21422772 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373775 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55512 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline