Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01460228_gH
          See other ARF1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Arf1
          Gene Name:
          ADP-ribosylation factor 1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 45562700 - 45579192 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01460228_gH
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Arf1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_022518.3 NP_071963.1 4 - 5 450 66
          XM_006246525.2 XP_006246587.1 4 - 5 497 66
          XM_008767870.1 XP_008766092.1 5 - 6 542 66
          GenBank mRNA BC061552.1 - 4 - 5 466 6889332 66
          FQ217649.1 - 1 - 2 241 66
          L12380.1 - 4 - 5 450 66

          Back To Top

          추가 정보


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Arf1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of receptor internalization
          cellular copper ion homeostasis
          actin filament organization
          small GTPase mediated signal transduction
          protein transport
          vesicle-mediated transport
          regulation of Arp2/3 complex-mediated actin nucleation
          very-low-density lipoprotein particle assembly
          positive regulation of catalytic activity
          positive regulation of endocytosis
          positive regulation of calcium ion-dependent exocytosis
          positive regulation of protein secretion
          Golgi to transport vesicle transport
          long term synaptic depression
          positive regulation of dendritic spine development
          synaptic vesicle budding
          dendritic spine organization
          lysosomal membrane organization
          positive regulation of sodium ion transmembrane transport
          positive regulation of late endosome to lysosome transport
          positive regulation of ER to Golgi vesicle-mediated transport
          regulation of phospholipid metabolic process
          magnesium ion binding
          protein binding
          GTP binding
          GDP binding
          protein homodimerization activity
          poly(A) RNA binding
          phospholipase D activator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P106954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600971 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711632 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311049 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118534 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 50376 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P106954 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P106954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P106954 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P409146 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P106954 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66560 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 18707 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743121 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743122 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743120 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10702429 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743119 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743118 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10743117 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10702428 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398817_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367459_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1398817_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367459_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367459_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367459_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398817_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1398817_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000025479.rn.1 TC1000002905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000025480.rn.1 TC1000002905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000025481.rn.1 TC1000002905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000025483.rn.1 TC1000002905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000025478.rn.1 TC1000002905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000025482.rn.1 TC1000002905.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000025485.rn.1 TC1000002905.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367459_at - -
          Rat Expression Set 230 1367459_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398817_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1398817_at - -
          Rat Expression Set 230 1367459_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367459_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743117 - -
          Rat Genome U34 Set L12380_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI010141_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI058930_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA899672_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176906_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235811_i_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI235811_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI234933_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI104557_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI234933_i_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360762 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_61582 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline