Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01460674_m1
          See other ACSF2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Acsf2
          Gene Name:
          acyl-CoA synthetase family member 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 82284719 - 82326771 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01460674_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Acsf2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001034951.1 NP_001030123.1 10 - 11 1340 72
          GenBank mRNA BC099826.1 - 10 - 11 1340 7934093 72

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003595.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Acsf2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fatty acid metabolic process
          ATP binding
          ligase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P458494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472960 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524731 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 277358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542618 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 317857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 63472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736169 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691409 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150084 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69747 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148040 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P458494 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P458494 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P458494 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90467 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57301 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10314 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746405 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746406 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746400 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746414 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746413 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746403 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746415 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746412 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746404 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746411 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746410 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746408 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746402 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746409 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746401 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746407 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10746399 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392952_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392952_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392952_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392952_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032101.rn.1 TC1000003595.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000032103.rn.1 TC1000003595.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1392952_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392952_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10746399 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI010027_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA955369_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22083284 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22344023 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline