Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01460750_m1
          See other KAT2A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Kat2a
          Gene Name:
          K(lysine) acetyltransferase 2A
          Gene Aliases:
          Gcn5, Gcn5l2
          Chromosome Location:
          Chr.10: 88611586 - 88619562 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01460750_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Kat2a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107050.1 NP_001100520.1 6 - 7 1109 71
          XM_006247317.2 XP_006247379.1 6 - 7 1134 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003806.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          somitogenesis
          neural tube closure
          nervous system development
          cell proliferation
          response to organic cyclic compound
          histone deubiquitination
          telencephalon development
          metencephalon development
          midbrain development
          positive regulation of cell projection organization
          regulation of protein stability
          response to nutrient levels
          positive regulation of histone acetylation
          multicellular organism growth
          positive regulation of gluconeogenesis by positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          histone H3 acetylation
          histone H4-K12 acetylation
          histone H3-K14 acetylation
          intracellular distribution of mitochondria
          cardiac muscle cell differentiation
          cellular response to tumor necrosis factor
          alpha-tubulin acetylation
          cellular response to nerve growth factor stimulus
          positive regulation of transcription regulatory region DNA binding
          chromatin binding
          transcription coactivator activity
          histone acetyltransferase activity
          protein binding
          N-acetyltransferase activity
          H3 histone acetyltransferase activity
          protein phosphatase binding
          histone deacetylase binding
          histone acetyltransferase activity (H4-K12 specific)

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P478570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690981 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772475 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35225 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P478570 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P478570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P478570 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P478570 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747451 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747454 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747443 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747457 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747440 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747447 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747445 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747450 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747442 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747458 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747441 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747449 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747456 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747452 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747453 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747444 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747446 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747455 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747448 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10747439 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378900_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378900_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378900_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378900_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000034149.rn.1 TC1000003806.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1378900_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378900_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747439 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20966820 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369542 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline