Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01461255_m1
          See other SOX8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sox8
          Gene Name:
          SRY (sex determining region Y)-box 8
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 14932348 - 14937336 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01461255_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sox8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106989.1 NP_001100459.1 1 - 2 773 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000002429.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          in utero embryonic development
          neural crest cell migration
          transcription from RNA polymerase II promoter
          signal transduction
          spermatogenesis
          peripheral nervous system development
          biological_process
          male gonad development
          positive regulation of gene expression
          regulation of hormone levels
          positive regulation of gliogenesis
          positive regulation of osteoblast proliferation
          skeletal muscle cell differentiation
          negative regulation of apoptotic process
          cell fate commitment
          fat cell differentiation
          negative regulation of myoblast differentiation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of photoreceptor cell differentiation
          cell maturation
          enteric nervous system development
          oligodendrocyte differentiation
          Sertoli cell development
          astrocyte fate commitment
          retina development in camera-type eye
          retinal rod cell differentiation
          adipose tissue development
          morphogenesis of a branching epithelium
          renal vesicle induction
          ureter morphogenesis
          metanephric nephron tubule formation
          positive regulation of kidney development
          positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          molecular_function
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor binding
          sequence-specific DNA binding
          protein heterodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P052076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 529546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553620 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546467 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P052076 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P052076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P052076 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P340472 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741462 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741461 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10741459 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000021871.rn.1 TC1000002429.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000021870.rn.1 TC1000002429.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000021872.rn.1 TC1000002429.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741459 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21991561 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357652 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline