Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01461346_m1
          See other ICAM2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Icam2
          Gene Name:
          intercellular adhesion molecule 2
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 94569889 - 94581211 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01461346_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Icam2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001007725.1 NP_001007726.1 6 - 7 1043 119
          XM_006247624.2 XP_006247686.1 6 - 7 1053 119
          XM_006247627.2 XP_006247689.1 4 - 5 887 119
          XM_008768377.1 XP_008766599.1 5 - 6 1650 119
          XM_008768378.1 XP_008766600.1 7 - 8 1102 119
          XM_008768379.1 XP_008766601.1 5 - 6 962 119
          GenBank mRNA BC079465.1 - 6 - 7 1043 7122370 119
          FQ231566.1 - 6 - 7 912 119
          FQ231887.1 - 6 - 7 911 119

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003953.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Icam2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell adhesion
          single organismal cell-cell adhesion
          integrin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P176051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 773845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600843 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 230296 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157365 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P176051 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P176051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P176051 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P176051 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37691 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10748306 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390310_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389235_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389235_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390310_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390310_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389235_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389235_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390310_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035971.rn.1 TC1000003953.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035965.rn.1 TC1000003953.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035966.rn.1 TC1000003953.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035976.rn.1 TC1000003953.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035979.rn.1 TC1000003953.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035968.rn.1 TC1000003953.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035975.rn.1 TC1000003953.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035960.rn.1 TC1000003953.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035963.rn.1 TC1000003953.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035970.rn.1 TC1000003953.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035969.rn.1 TC1000003953.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390310_at - -
          Rat Expression Set 230 1389235_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390310_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1389235_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748306 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639370_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI177621_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21588843 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363977 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53852 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline