Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01461559_m1
          See other CHD3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Chd3
          Gene Name:
          chromodomain helicase DNA binding protein 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 55943467 - 55970417 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01461559_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Chd3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_008767924.1 XP_008766146.1 41 - 42 6212 74
          GenBank mRNA AY724529.1 - 7 - 8 877 74
          AY903245.1 - 37 - 38 5653 74
          AY903246.1 - 37 - 38 5653 74
          AY903247.1 - 37 - 38 5648 74
          AY903248.1 - 37 - 38 5658 74
          AY903249.1 - 38 - 39 5755 74
          AY903250.1 - 38 - 39 5755 74
          AY903251.1 - 38 - 39 5755 74
          AY903252.1 - 38 - 39 5755 74
          FQ225073.1 - 2 - 3 223 74

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          chromatin assembly or disassembly
          regulation of transcription, DNA-templated
          spindle organization
          biological_process
          metabolic process
          centrosome organization
          molecular_function
          DNA binding
          ATP binding
          ATP-dependent helicase activity
          zinc ion binding
          poly(A) RNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P005341 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P005341 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P005341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P005341 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P190200 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743926 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743931 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743927 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743925 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743922 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743928 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743935 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743929 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743953 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743933 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743924 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743952 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743932 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743918 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743930 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743917 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743934 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743950 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743923 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743921 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743949 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743916 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743951 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10743914 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373256_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373256_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373256_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373256_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373256_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373256_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10743914 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230173_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21227380 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369007 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_58855 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline