Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01461651_m1
          See other SAR1B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sar1b
          Gene Name:
          secretion associated, Ras related GTPase 1B
          Gene Aliases:
          SARA1B, Sara2
          Chromosome Location:
          Chr.10: 37215989 - 37245603 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01461651_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sar1b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001009622.1 NP_001009622.1 6 - 7 571 78
          GenBank mRNA BC088842.1 - 6 - 7 571 7303357 78
          FQ215352.1 - 4 - 5 406 78
          FQ215892.1 - 4 - 5 406 78
          FQ216359.1 - 4 - 5 406 78
          FQ217315.1 - 4 - 5 406 78
          FQ217751.1 - 6 - 7 632 78
          FQ219007.1 - 4 - 5 406 78
          FQ219108.1 - 4 - 5 406 78
          FQ219381.1 - 6 - 7 633 78
          FQ220447.1 - 4 - 5 406 78
          FQ224969.1 - 4 - 5 406 78
          FQ227071.1 - 4 - 5 406 78

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000000558.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sar1b

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          intracellular protein transport
          biological_process
          vesicle-mediated transport
          molecular_function
          GTP binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P124726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940465 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11441 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917758 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261671 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515323 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 777824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 970640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106849 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 384857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 283472 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 254745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 850788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75597 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P124726 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P124726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P124726 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1004340 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17731 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13382 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22918 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733395 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733392 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733394 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733393 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733396 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733391 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733390 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10733389 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388681_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1388681_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388681_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1388681_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000004695.rn.1 TC1000000558.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1388681_at - -
          Rat Expression Set 230 1388681_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10733389 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI105294_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22351217 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1357717 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_64765 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline