Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01462065_m1
          See other CAR2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Car2
          Gene Name:
          carbonic anhydrase 2
          Gene Aliases:
          Ca2
          Chromosome Location:
          Chr.2: 88097740 - 88112868 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01462065_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Car2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019291.1 NP_062164.1 4 - 5 458 97
          GenBank mRNA BC065577.1 - 4 - 5 491 5623601 97
          FQ212832.1 - 4 - 5 510 97
          FQ213417.1 - 4 - 5 510 97
          FQ213440.1 - 4 - 5 510 97
          FQ214016.1 - 4 - 5 510 97
          FQ225794.1 - 4 - 5 508 97
          FQ225882.1 - 4 - 5 508 97
          FQ225962.1 - 4 - 5 508 97
          FQ226264.1 - 4 - 5 510 97
          FQ228123.1 - 4 - 5 509 97
          FQ231140.1 - 4 - 5 508 97
          FQ232067.1 - 4 - 5 507 97
          FQ233035.1 - 4 - 5 509 97
          FQ233398.1 - 4 - 5 508 97
          FQ234177.1 - 4 - 5 507 97
          FQ234222.1 - 4 - 5 508 97
          FQ234668.1 - 4 - 5 510 97
          X58294.1 - 4 - 5 458 97

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200003225.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Car2

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          kidney development
          morphogenesis of an epithelium
          one-carbon metabolic process
          response to pH
          response to organic substance
          response to zinc ion
          carbon dioxide transport
          osteoclast differentiation
          regulation of cellular pH
          positive regulation of synaptic transmission, GABAergic
          positive regulation of cellular pH reduction
          angiotensin-activated signaling pathway
          odontogenesis of dentin-containing tooth
          response to estrogen
          regulation of anion transport
          regulation of bone resorption
          positive regulation of osteoclast differentiation
          positive regulation of bone resorption
          secretion
          response to steroid hormone
          regulation of intracellular pH
          cellular response to fluid shear stress
          positive regulation of dipeptide transmembrane transport
          regulation of chloride transport
          carbonate dehydratase activity
          protein binding
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P545943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 299857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 285077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 537791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65595 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P545943 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P545943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P545943 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P545943 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700180244 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26211 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49725 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55837 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700180244 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822239 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822240 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822241 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10822234 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367733_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367733_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386922_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386922_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386922_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386922_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367733_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367733_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200022238.rn.1 TC0200003225.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200022242.rn.1 TC0200003225.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200022239.rn.1 TC0200003225.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200022241.rn.1 TC0200003225.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10822234 - -
          Rat Genome U34 Set X58294_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21976730 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364348 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67903 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline