Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01462431_m1
          See other SLC17A7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc17a7
          Gene Name:
          solute carrier family 17 (vesicular glutamate transporter), member 7
          Gene Aliases:
          BNPI, Vglut1
          Chromosome Location:
          Chr.1: 101161265 - 101172292 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01462431_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc17a7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053859.2 NP_446311.1 7 - 8 987 81
          GenBank mRNA EU253553.1 - 8 - 9 952 81
          FQ211811.1 - 1000 81
          U07609.1 - 7 - 8 990 81

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001481.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc17a7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          secondary carrier transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phosphate ion transport
          neurotransmitter transport
          chemical synaptic transmission
          long-term memory
          synaptic transmission, glutamatergic
          phosphate ion transmembrane transport
          sodium ion transmembrane transport
          sequestering of neurotransmitter
          sodium-dependent phosphate transport
          L-glutamate import
          excitatory postsynaptic potential
          synaptic vesicle lumen acidification
          inorganic phosphate transmembrane transporter activity
          extracellular-glutamate-gated chloride channel activity
          sodium:inorganic phosphate symporter activity
          sodium-dependent phosphate transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P505721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 915881 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151414 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 651886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 136980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31723 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P505721 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P505721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P505721 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P505721 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72275 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702120115 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706740 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706743 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706741 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706742 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10706734 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368986_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368987_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368986_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368987_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368986_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368986_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100011668.rn.1 TC0100001481.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368986_at - -
          Rat Expression Set 230 1368986_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10706734 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI144756_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21141088 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364967 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67700 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline