Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01463357_m1
          See other PLXND1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Plxnd1
          Gene Name:
          plexin D1
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 147854309 - 147894173 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01463357_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Plxnd1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107881.1 NP_001101351.1 2 - 3 1312 89
          XM_006237035.2 XP_006237097.1 2 - 3 1580 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003585.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          patterning of blood vessels
          outflow tract morphogenesis
          synapse assembly
          regulation of cell migration
          positive regulation of protein binding
          endothelial cell migration
          regulation of angiogenesis
          dichotomous subdivision of terminal units involved in salivary gland branching
          semaphorin-plexin signaling pathway
          semaphorin receptor activity
          protein domain specific binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P914607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712234 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 891754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855851 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 109705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732749 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200207 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519043 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 505036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 154011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204210 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 110964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82170 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112375 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P914607 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P914607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P914607 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P914607 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P274573 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70567 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864810 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864812 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864821 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864826 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864831 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864806 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864804 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864830 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864825 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864823 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864835 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864833 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864807 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864836 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864828 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864811 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864834 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864813 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864802 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864832 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864824 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864809 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864803 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864798 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864829 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864799 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864805 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864808 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864827 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864801 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10864797 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389341_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389341_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389341_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1389341_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400025183.rn.1 TC0400003585.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400025182.rn.1 TC0400003585.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400025181.rn.1 TC0400003585.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389341_at - -
          Rat Expression Set 230 1389341_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864797 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102248_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176832_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22111413 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365553 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline