Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01463833_g1
          See other HN1L GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Hn1l
          Gene Name:
          hematological and neurological expressed 1-like
          Gene Aliases:
          RGD1305117
          Chromosome Location:
          Chr.10: 14304108 - 14324170 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01463833_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Hn1l
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013182.1 NP_001013200.1 4 - 5 391 96
          XM_006245994.2 XP_006246056.1 4 - 5 805 96
          GenBank mRNA BC091238.1 - 4 - 5 391 7323726 96

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Hn1l

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P176003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 673283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 98219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95180 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470364 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 579176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71166 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P176003 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P176003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P176003 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P176003 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P987603 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57280 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 61428 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10741302 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373447_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373447_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373447_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1373447_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000021587.rn.1 TC1000002408.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000021589.rn.1 TC1000002408.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000021585.rn.1 TC1000002408.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000021588.rn.1 TC1000002408.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000021586.rn.1 TC1000002408.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1373447_at - -
          Rat Expression Set 230 1373447_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741302 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI171983_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21722708 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline