Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01464995_m1
          See other NT5C3B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Nt5c3b
          Gene Name:
          5'-nucleotidase, cytosolic IIIB
          Gene Aliases:
          Nt5c3l
          Chromosome Location:
          Chr.10: 88338700 - 88356538 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01464995_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Nt5c3b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001007723.2 NP_001007724.2 10 - 11 1096 98
          XM_008768083.1 XP_008766305.1 8 - 9 914 98
          GenBank mRNA BC078963.1 - 10 - 11 1096 7111222 98

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003795.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Nt5c3b

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          esterase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          nucleotide metabolic process
          dephosphorylation
          nucleotide binding
          magnesium ion binding
          5'-nucleotidase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P009047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874429 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 247970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 725066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 303574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196376 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356512 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71969 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P009047 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P009047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P009047 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P272439 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1016 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7360 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10894 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747363 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747361 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10719647 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747359 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747364 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747360 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747362 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747367 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10719646 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10747358 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389131_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389131_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033972.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033977.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033984.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033987.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033978.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033982.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033988.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033973.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033975.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033976.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033970.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033971.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033979.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033974.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033981.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033989.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000033980.rn.1 TC1000003795.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1389131_at - -
          Rat Expression Set 230 1389131_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747358 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176354_at - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline