Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01465481_m1
          See other CEP95 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cep95
          Gene Name:
          centrosomal protein 95kDa
          Gene Aliases:
          Ccdc45, RGD1309655
          Chromosome Location:
          Chr.10: 94988362 - 95016347 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01465481_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cep95
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013862.1 NP_001013884.1 3 - 4 607 96
          GenBank mRNA BC083896.1 - 3 - 4 607 7133061 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000001801.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cep95

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P761949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101693 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 643187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890246 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181675 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 96281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 102700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 412907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 948293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 179382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76184 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P761949 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P761949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P761949 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P671768 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P761949 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P427076 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93771 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25900 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 36060 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739196 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739199 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739202 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739186 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739201 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739190 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739188 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739187 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739197 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739192 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739200 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739198 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739184 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739193 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739203 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739189 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739194 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739185 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739195 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739191 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10739181 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378962_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378962_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378962_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1378962_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016428.rn.1 TC1000001801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016435.rn.1 TC1000001801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016436.rn.1 TC1000001801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016431.rn.1 TC1000001801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016437.rn.1 TC1000001801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016432.rn.1 TC1000001801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016429.rn.1 TC1000001801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016430.rn.1 TC1000001801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016433.rn.1 TC1000001801.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000016427.rn.1 TC1000001801.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1378962_at - -
          Rat Expression Set 230 1378962_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10739181 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI639171_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21366194 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356404 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0