Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01465498_m1
          See other LOC257650 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          LOC257650
          Gene Name:
          hippyragranin
          Gene Aliases:
          Hgn
          Chromosome Location:
          Chr.10: 86223336 - 86236884 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01465498_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: LOC257650
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_147142.1 NP_671483.1 2 - 3 122 92
          GenBank mRNA AF260582.1 - 2 - 3 122 92

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000004365.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene LOC257650

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P021902 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P545462 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832542 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 618359 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 957004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831948 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 302434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 177684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82084 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P021902 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P545462 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P545462 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P021902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P021902 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P545462 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P545462 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39349 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 23719 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10737944 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370520_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370520_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370520_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370520_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040578.rn.1 TC1000004365.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040579.rn.1 TC1000004365.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000040577.rn.1 TC1000004365.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370520_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1370520_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10737944 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21795280 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355233 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_49408 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline