Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01465690_m1
          See other TGDS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tgds
          Gene Name:
          TDP-glucose 4,6-dehydratase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 103319268 - 103340239 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01465690_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tgds
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107286.1 NP_001100756.1 5 - 6 508 79
          GenBank mRNA BC166991.1 - 2 - 3 178 79
          FQ213394.1 - 1 - 2 74 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500002379.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P055117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 966460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812826 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 750863 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132935 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 32228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115284 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P055117 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P055117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P055117 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P490460 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 80984 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104910 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785813 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785816 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785814 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785815 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785818 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785824 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785819 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785823 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785820 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785817 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785822 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10785812 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500015909.rn.1 TC1500002379.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500015910.rn.1 TC1500002379.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500015913.rn.1 TC1500002379.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500015914.rn.1 TC1500002379.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500015915.rn.1 TC1500002379.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500015912.rn.1 TC1500002379.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785812 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22115094 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360271 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline