Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01466834_m1
          See other E4F1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          E4f1
          Gene Name:
          E4F transcription factor 1
          Gene Aliases:
          Dnase1l2
          Chromosome Location:
          Chr.10: 13812335 - 13835739 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01466834_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: E4f1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001185046.1 NP_001171975.1 2 - 3 386 55
          XM_006246025.2 XP_006246087.1 2 - 3 1331 55
          XM_006246026.2 XP_006246088.1 2 - 3 1331 55
          XM_008767590.1 XP_008765812.1 2 - 3 1331 55
          XM_008767591.1 XP_008765813.1 2 - 3 935 55
          XM_008767592.1 XP_008765814.1 2 - 3 1331 55
          GenBank mRNA BC169042.1 - 2 - 3 224 55

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000002388.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          DNA replication
          regulation of mitotic cell cycle, embryonic
          regulation of cell cycle process
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          DNA binding
          cAMP response element binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P152403 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P125544 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P125544 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P152403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P152403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P125544 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741093 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741088 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741091 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741090 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741094 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741089 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741086 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741092 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10741076 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000021200.rn.1 TC1000002388.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000021199.rn.1 TC1000002388.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10741076 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21144009 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21982888 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline