Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01468090_g1
          See other POLR3D GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Polr3d
          Gene Name:
          polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide D
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 52129471 - 52134140 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01468090_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Polr3d
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001031653.1 NP_001026823.1 5 - 6 528 119
          XM_006252272.2 XP_006252334.1 5 - 6 528 119
          GenBank mRNA BC099167.1 - 5 - 6 528 7382125 119

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Polr3d

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-directed RNA polymerase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription from RNA polymerase III promoter
          biological_process
          positive regulation of interferon-beta production
          positive regulation of innate immune response
          RNA polymerase III activity
          molecular_function
          DNA binding
          chromatin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P591437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143672 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 161524 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P591437 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P591437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P591437 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P591437 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P550702 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68173 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785056 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785061 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785058 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785055 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785062 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785060 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785057 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785059 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10785054 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371822_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371822_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371822_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371822_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500013718.rn.1 TC1500001993.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500013716.rn.1 TC1500001993.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500013717.rn.1 TC1500001993.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500013715.rn.1 TC1500001993.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500013714.rn.1 TC1500001993.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371822_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371822_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10785054 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009362_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21137683 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355680 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline