Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01468226_m1
          See other CLDN10 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cldn10
          Gene Name:
          claudin 10
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 104026589 - 104115748 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01468226_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cldn10
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001106058.1 NP_001099528.1 4 - 5 884 96
          XM_006252450.2 XP_006252512.1 3 - 4 725 96
          XM_006252451.2 XP_006252513.1 3 - 4 617 96
          GenBank mRNA BC158829.1 - 3 - 4 487 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001134.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          tight junction

          Gene Ontology Categories:

          Process(es)

          structural molecule activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P351723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 531048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 167379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689463 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 566408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 357891 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 691651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807438 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829091 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53610 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 575113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340401 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231554 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752607 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 499869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 212092 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 309443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 81139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 544697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605739 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973788 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 263322 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 747007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636994 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 188916 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 847844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 843334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 40873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 125668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 31874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106394 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81640 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P351723 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P351723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P351723 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P351723 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48424 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17465 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72439 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11842 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95085 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782027 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782021 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782025 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782022 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782024 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782026 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782023 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10782020 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372492_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372492_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372492_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372492_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500007216.rn.1 TC1500001134.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372492_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372492_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782020 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI010220_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1358030 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline