Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01468391_m1
          See other GPR180 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gpr180
          Gene Name:
          G protein-coupled receptor 180
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.15: 103344404 - 103369633 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01468391_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gpr180
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001006994.1 NP_001006995.1 8 - 9 1181 79
          XM_006252452.2 XP_006252514.1 8 - 9 1277 79
          XM_006252455.2 XP_006252517.1 6 - 7 1047 79
          GenBank mRNA BC083689.1 - 8 - 9 1181 7189368 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500001120.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Gpr180

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P154528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910045 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 930753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731968 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 310493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 336551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 154333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180495 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P154528 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P154528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P154528 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30806 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72209 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782015 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782016 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782014 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782013 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782017 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10782007 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382858_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380767_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1382858_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380767_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374644_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1374644_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382858_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380767_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1382858_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380767_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500007175.rn.1 TC1500001120.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500007174.rn.1 TC1500001120.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1382858_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1382858_at - -
          Rat Expression Set 230 1380767_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380767_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10782007 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20796821 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362935 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56558 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0