Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01470046_m1
          See other TRIM54 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Trim54
          Gene Name:
          tripartite motif-containing 54
          Gene Aliases:
          Rnf30
          Chromosome Location:
          Chr.6: 26603364 - 26623950 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01470046_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Trim54
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013217.1 NP_001013235.1 4 - 5 789 96
          GenBank mRNA BC083706.1 - 4 - 5 789 7190356 96

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600002014.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Trim54

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of microtubule depolymerization
          multicellular organism development
          cell differentiation
          microtubule binding
          zinc ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P354302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 305054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421641 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 234344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 825423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 943178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 174105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 27533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 76799 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P354302 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P354302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P354302 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P354302 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38444 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 10196 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888856 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888861 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888857 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10888852 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372639_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372639_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372639_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372639_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014603.rn.1 TC0600002014.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014601.rn.1 TC0600002014.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014599.rn.1 TC0600002014.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014600.rn.1 TC0600002014.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372639_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372639_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10888852 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA800245_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA998888_i_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA998888_f_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA998685_f_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22096962 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1649970 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0