Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01470167_m1
          See other HEATR1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Heatr1
          Gene Name:
          HEAT repeat containing 1
          Gene Aliases:
          RGD1564769
          Chromosome Location:
          Chr.17: 66578885 - 66621053 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01470167_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Heatr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001108418.1 NP_001101888.1 6517 123

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700000873.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          maturation of SSU-rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA)
          positive regulation of transcription from RNA polymerase I promoter
          snoRNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P288481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 181765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917098 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 200297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594080 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 171644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 633801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 653310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402828 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553767 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 461812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 619973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428536 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 37188 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402204 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 921775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 880382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 22724 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127112 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 155306 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P288481 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P288481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P288481 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P288481 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 93384 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6886 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799116 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799097 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799095 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799092 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799090 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799091 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799111 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799107 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799104 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799126 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799130 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799089 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799110 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799101 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799119 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799106 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799129 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799122 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799127 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799096 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799125 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799120 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799121 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799098 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799088 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799113 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799100 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799128 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799115 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799099 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799094 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799117 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799103 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799109 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799105 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799102 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799118 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799112 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799108 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799123 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799114 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799124 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799093 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10799087 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383685_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1383685_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383685_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1383685_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700005962.rn.1 TC1700000873.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1383685_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1383685_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10799087 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20790256 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-jwmpg:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0