Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01470202_m1
          See other ZMYND11 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zmynd11
          Gene Name:
          zinc finger, MYND-type containing 11
          Gene Aliases:
          BS69
          Chromosome Location:
          Chr.17: 63825616 - 63914743 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01470202_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zmynd11
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_203366.2 NP_976242.2 13 - 14 1704 60
          NM_203367.2 NP_976243.2 13 - 14 1872 60
          NM_203368.2 NP_976244.2 12 - 13 1542 60
          NM_203369.2 NP_976245.2 13 - 14 1791 60
          XM_006254150.2 XP_006254212.1 15 - 16 2102 60
          XM_006254151.2 XP_006254213.1 15 - 16 2155 60
          XM_006254152.2 XP_006254214.1 15 - 16 2014 60
          XM_006254154.2 XP_006254216.1 14 - 15 2057 60
          XM_006254155.2 XP_006254217.1 14 - 15 2109 60
          XM_008771704.1 XP_008769926.1 15 - 16 2152 60
          XM_008771705.1 XP_008769927.1 15 - 16 1985 60
          XM_008771706.1 XP_008769928.1 13 - 14 1845 60
          XM_008771707.1 XP_008769929.1 13 - 14 1947 60
          XM_008771708.1 XP_008769930.1 14 - 15 1939 60
          XM_008771709.1 XP_008769931.1 14 - 15 1937 60
          XM_008771710.1 XP_008769932.1 13 - 14 1777 60
          XM_008771711.1 XP_008769933.1 13 - 14 1775 60
          GenBank mRNA AB162617.1 - 12 - 13 1565 60
          AB162618.1 - 12 - 13 1733 60
          AB162619.1 - 11 - 12 1571 60
          AB162620.1 - 11 - 12 1403 60
          BC065308.1 - 13 - 14 1788 5599817 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1700002018.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Zmynd11

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transcription cofactor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          negative regulation of JNK cascade
          negative regulation of nucleic acid-templated transcription
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          transcription corepressor activity
          zinc ion binding
          methylated histone binding
          histone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P14365 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P400223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 398543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 939800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 965217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 493868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 730621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316103 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 803930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 726978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73030 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 149834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 352795 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 49930 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 875029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 962690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792590 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 232553 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 809929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678642 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 390198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 460644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 737528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 405912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904519 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841014 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112594 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 119726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 180787 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P14365 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P400223 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P14365 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P400223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P14365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P400223 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P14365 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P400223 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65934 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 38093 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58925 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63893 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11907 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42660 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795907 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795919 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795915 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795918 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795906 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795908 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795912 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795913 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795916 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795920 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795905 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795917 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795911 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795914 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10795904 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397302_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392154_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1397302_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392154_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372068_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372068_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372068_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372068_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392154_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397302_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392154_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1397302_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1700013695.rn.1 TC1700002018.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372068_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372068_at - -
          Rat Expression Set 230 1397302_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392154_at - -
          Rat Expression Set 230 1397302_at - -
          Rat Expression Set 230 1392154_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10795904 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900991_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21605086 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1375503 - -
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1651198 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55061 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52762 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline