Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01470948_g1
          See other CLINT1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Clint1
          Gene Name:
          clathrin interactor 1
          Gene Aliases:
          Clint, Enth, Epn4
          Chromosome Location:
          Chr.10: 30833914 - 31007813 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01470948_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Clint1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001002022.1 NP_001002022.1 8 - 9 1111 83
          XM_006246149.1 XP_006246211.1 8 - 9 1105 83
          XM_008767688.1 XP_008765910.1 7 - 8 5601 83
          XM_008767689.1 XP_008765911.1 8 - 9 1013 83
          GenBank mRNA BC076397.1 - 8 - 9 1111 7109965 83

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Clint1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          clathrin coat assembly
          clathrin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P031259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431361 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 424350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 67643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 12898 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 621742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751565 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 340834 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151133 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 686334 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 918088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 108774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743780 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602054 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 228395 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 938676 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19816 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3690 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 147480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118595 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P031259 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P031259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P031259 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P297044 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P475944 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 21339 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44540 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 74450 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4596 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 54814 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10732962 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10732961 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10732964 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10732963 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10732959 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375339_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375339_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380205_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394965_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1380205_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1394965_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394965_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380205_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1394965_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1380205_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000003714.rn.1 TC1000000442.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000003716.rn.1 TC1000000442.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000003717.rn.1 TC1000000442.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000003713.rn.1 TC1000000442.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000003718.rn.1 TC1000000442.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000003715.rn.1 TC1000000442.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1375339_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1375339_at - -
          Rat Expression Set 230 1394965_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1380205_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1394965_at - -
          Rat Expression Set 230 1380205_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10732959 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI059707_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176596_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20807064 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21902371 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1354245 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_57643 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline