Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01471569_m1
          See other ZMYND15 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Zmynd15
          Gene Name:
          zinc finger, MYND-type containing 15
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 57064482 - 57071096 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01471569_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Zmynd15
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001105800.1 NP_001099270.1 2 - 3 1111 166
          XM_006246661.2 XP_006246723.1 1 - 2 626 166
          XM_006246662.2 XP_006246724.1 1 - 2 613 166

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000000964.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          spermatid development
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          histone deacetylase binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P534753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 132362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10885 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387664 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P534753 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P534753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P534753 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P534753 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 9717 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735223 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735222 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10744467 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735226 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735224 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735225 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10744460 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10735221 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391255_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1391255_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391255_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1391255_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000008517.rn.1 TC1000000964.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000008516.rn.1 TC1000000964.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000008522.rn.1 TC1000000964.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000008523.rn.1 TC1000000964.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1391255_at - -
          Rat Expression Set 230 1391255_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10735221 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI236013_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21992947 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367806 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0