Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01472608_m1
          See other SLC30A3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc30a3
          Gene Name:
          solute carrier family 30 (zinc transporter), member 3
          Gene Aliases:
          ZnT3
          Chromosome Location:
          Chr.6: 26629754 - 26650106 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01472608_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc30a3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001013243.1 NP_001013261.1 7 - 8 1105 87
          XM_008764525.1 XP_008762747.1 8 - 9 1105 87
          XM_008764526.1 XP_008762748.1 8 - 9 1150 87
          XM_008764527.1 XP_008762749.1 8 - 9 1079 87
          XM_008764528.1 XP_008762750.1 8 - 9 1185 87
          XM_008764529.1 XP_008762751.1 9 - 10 1280 87
          GenBank mRNA AY538655.1 - 7 - 8 1105 87
          BC086513.1 - 8 - 9 1077 7134069 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600000292.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc30a3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          zinc II ion transport
          positive regulation of transport
          regulation of sequestering of zinc ion
          cation transmembrane transport
          cation transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P017363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600584 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 753109 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 381669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 29896 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56762 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P017363 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P017363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P017363 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P306524 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79406 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44093 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66546 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76116 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10883162 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390649_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390649_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390649_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390649_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001910.rn.1 TC0600000292.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600001909.rn.1 TC0600000292.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390649_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1390649_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883162 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA957480_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21445287 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1348982 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-4lm45:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0