Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn01472809_m1
          See other CAPN13 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Capn13
          Gene Name:
          calpain 13
          Gene Aliases:
          CANP 13
          Chromosome Location:
          Chr.6: 24579590 - 24676533 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn01472809_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Capn13
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001025133.1 NP_001020304.1 20 - 21 2007 74
          XM_006239777.2 XP_006239839.1 21 - 22 2165 74
          XM_006239778.2 XP_006239840.1 20 - 21 2118 74
          XM_006239779.2 XP_006239841.1 21 - 22 2161 74
          GenBank mRNA BC091250.1 - 20 - 21 2007 7368359 74

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600001987.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Capn13

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cysteine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          calcium-dependent cysteine-type endopeptidase activity
          calcium ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P032489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 428307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 395298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 546007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 941559 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 884233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 166458 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 445866 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298060 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262110 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 649665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 572470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530337 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225266 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 497116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 10603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 259518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 856128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 321483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 431162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 919804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189806 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298184 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 429100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 628021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540356 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518213 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 893275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 542551 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 209083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490581 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 313486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432143 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32786 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 748304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 118097 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 176197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 92352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 152166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 78129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174257 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65542 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P032489 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P032489 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P032489 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15960 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91222 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85166 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5093 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 841 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84445 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6123 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 31923 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883010 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882998 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883012 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883003 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883008 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883013 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883001 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883014 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883009 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882999 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883000 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883005 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883011 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883016 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883002 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883006 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883015 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883007 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883018 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883004 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10883017 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882997 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10882996 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376287_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376287_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376287_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1376287_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014171.rn.1 TC0600001987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014172.rn.1 TC0600001987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014173.rn.1 TC0600001987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014182.rn.1 TC0600001987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014178.rn.1 TC0600001987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014180.rn.1 TC0600001987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014170.rn.1 TC0600001987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014177.rn.1 TC0600001987.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600014179.rn.1 TC0600001987.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1376287_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1376287_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10882996 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA925497_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20753419 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21177701 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1372275 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0